Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Flex-Column Chromatography Fittings: Adapter
Bei diesem ETFE FLEX-COLUMN Anschluss handelt es sich um einen Innengewindeadapter mit /--Gewinde auf einem weiblichen Luer-Anschluss.
Marke: DWK Life Sciences 420407-2003
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- ETFE FLEX-COLUMN™ Anschlussstück
- Weiblicher Luer-Anschluss an weiblichem 28-Gewinde mit 1/4 in.
- 1/Karton
Spezifikation
Adapter | |
Luer-Buchse an Buchse | |
ETFE |
0.25-28 | |
Flex-Column |