Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Packungsreservoir für die Chromatographie, mit Verbindungen
Artikelnummer. 13491239
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
13491239 100 mL 1 Stück
13511990 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13491239 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4205700124
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diese belastbaren Reservoirs sind für die Verwendung mit Chromatographiesäulen der Serien 420510 und 420550 mit und ohne Glasstützen mit Fritten oder in Kombination mit Durchflussadaptern der 420575 Serie konzipiert.
  • Es sind Reservoirs sind in mehreren Größen und mit verschiedenen Verbindungskonfigurationen erhältlich.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Packungsbehälter mit Verbindungsstücken
Volumen (metrisch) 100 mL