Learn More
DWK Life Sciences Centrifuge Tube, Plain, Threaded, with Screw Cap
Artikelnummer. 31781823
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31781823 15 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781823 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4100900015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.30 CHF
    171.39 CHF / 12 Stück
    Sparen 107.91 CHF
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit PTFE-/Gummieinlage
Mit PTFE-/gummibeschichtetem schwarzen Phenol-Schraubverschluss
  • Kostengünstige, einteilige Konstruktion
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas
Auskleidungsmaterial PTFE, Gummi
Gewindegröße 15-415
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 130 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 2980 × g