Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 11843143
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
Feldstärke:
100 MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Wölbung (angloamerikanisch):
±0.00015 in.
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Konzentrizität (angloamerikanisch):
±0.0002 in.
±0.0005 in.
±0.0025 in.
±0.002 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11843143
Marke: DWK Life Sciences 8972250000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Konzentrizität (angloamerikanisch) ±0.002 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.165 Zoll
Wölbung (angloamerikanisch) ±0.0005 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Feldstärke 200 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
Enthält Kappe
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Form Zylindrisch
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.014 Zoll
Wandstärke (metrisch) 0,38 mm