Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kontes™ 5 mm-NMR-Probenröhrchen für den Einmalgebrauch
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
- Aus Borosilikatglas Typ I
- Wanddicke: 0.38 mm (0.015 Zoll)
- Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
- Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Länge (metrisch) | 203,2 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | NMR Sample Tube |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Oben offen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Feldstärke | 100MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt zur Verwendung in hochauflösender NMR-Spektroskopie |
| Enthält | Kappe |
| Mehr anzeigen |