Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 5 mm-NMR-Probenröhrchen für den Einmalgebrauch
Artikelnummer. 12673195
Click to view available options
Länge (metrisch):
177,8 mm
177,8 mm
203,2 mm
Menge:
100/Packung
50/Packung
50/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12673195
Marke: DWK Life Sciences 8971938050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.38 mm (0.015 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Länge (metrisch) 203,2 mm
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Oben offen
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Feldstärke 100MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt zur Verwendung in hochauflösender NMR-Spektroskopie
Enthält Kappe
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Form Zylindrisch
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.015 Zoll
Wandstärke (metrisch) 0.38 mm
Menge 50/Packung