Learn More
MEDICOM Kolmi Coverfeel Touch blauer Nitrilhandschuh
Artikelnummer. 30215951 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30215951 Mittel 100 Stück
30215954 Extraklein 100 Stück
30215961 Klein 100 Stück
30215953 Groß 100 Stück
30215949 Extragroß 90 Stück
30279928 2XL 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30215951 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1140C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.87 CHF
    10.91 CHF / 100 Stück
    Sparen 1.96 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Elastizität und optimaler Tragekomfort. Hervorragender Griff an Objekten. Empfohlen für den Einsatz in medizinischen, industriellen und agrar-lebensmittelwirtschaftlichen Bereichen. Hergestellt in Frankreich.
  • Kein Beschleuniger zur Begrenzung von Typ-IV-Allergien.
  • Extrem bequemer Handschuh, der sich dank seiner inneren Polymerbeschichtung schneller anziehen lässt.
  • Hervorragende Elastizität und gute Fingerfertigkeit.
  • Rutschfeste Oberfläche für hervorragenden Halt und einfache Handhabung von Objekten.
  • Empfohlen für medizinische, industrielle und agrar-lebensmittelbezogene Umgebungen.
Specifications
Chlorinated Nein
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,14 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,7 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 240 mm