Learn More
Kojisäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10666432 100 g Glasflasche -
10105030 5 g Glasflasche 5 Gramm
10656432 25 g Glasflasche 25 Gramm
11936911 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10666432 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-30-4
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00006580
InChI-Schlüssel BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-on
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kojic acid
Schmelzpunkt 151.0°C to 156.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 18,II,57
Merck Index 15,5365
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone and ethanol;,sparingly soluble in diethyl ether,ethyl acetate,,chloroform and pyridine;,insoluble in benezne
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver