Learn More
gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT Antibody (04), R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT Monoclonal specifically detects gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT in Human samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
| Antigène | gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 04 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Formule | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gène | gamma-glutamylcyclotransferase, GCTG, GGC, MGC3077 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human gamma-Glutamylcyclotransferase/CRF21/GGCT (Uniprot#: O75223-1; Met1-Leu188). |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?