Learn More
Kojisäure, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453352 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453352 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11453352 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215515701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kojic acid
CAS 501-30-4
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 1
Summenformel C6H6O4
MDL-Nummer MFCD00006580
Menge 1 g
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
InChI-Schlüssel BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)-4H-pyran-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
Formelmasse 142.1
Physikalische Form Kristallpulver