missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Ko 143
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001334 10 mg 10 Milligramm
18004752 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001334 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3241/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 CHF
    443.10 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 25.90 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective BCRP inhibitor

Potent and selective breast cancer resistance protein multidrug transporter (BCRP) inhibitor (EC90 = 26 nM). Displays > 200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters. Increases intracellular drug accumulation and reverses BCRP-mediated multidrug resistance. Inhibits ABCB1 and ABCC1 at higher concentrations. Rapidly metabolized in rat plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 461054-93-3
Summenformel C26H35N3O5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ko 143
Menge 10 mg
Formelmasse 469.57
Reinheit >99%
Molekulargewicht 469.58
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.