Learn More
BRAND™ Deckel mit Griff
Artikelnummer. 10599151 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
215 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10599151 215 mm 1 Stück
10401063 270 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599151 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 65631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 CHF
    116.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.03 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Knopfdeckel für die Verwendung mit einer Vielzahl von Exsikkatoren.
  • Knopf auf der Oberseite des Deckels
  • Hergestellt aus Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 215 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Geräte) Exsikkator
Enthält Knopf
Innendurchmesser (metrisch) 150 mm
Produkttyp Exsikkator-Deckel