Learn More
Euro Protection™ Schnittfeste Handschuhe aus grauem Strick-Mischgewebe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Unit Size:
12 Paare
Description
- Strickbündchen
- Gewebte Wolle
- Schnittschutz
Specifications
Specifications
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Beschreibung | Strick grau-meliert |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Material | Gestrickt |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Verpackungsart | Einzelne Beutel |
| Handflächentyp | Beschichtet |