Learn More
Retsch Messermühle GRINDOMIX GM 200
Artikelnummer. 15792789 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
700 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15792789 700 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15792789 Lieferant Retsch Lieferanten-Nr. 20.254.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5880.00 CHF
    4912.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 967.45 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Retsch™ Messermühle GRINDOMIX GM 200 ist ideal zum Mahlen und Homogenisieren von Lebensmitteln und Futtermitteln und kann Volumen bis 0.7 l schnell und reproduzierbar verarbeiten.
  • Verwendet zwei scharfe, robuste Stutzen und einen leistungsstarken 1.000 W-Motor.
  • Eignen sich ideal für die Homogenisierung von Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettgehalt sowie für das Mahlen von trockenen, weichen und mittelharten Produkten.
  • Eine große Auswahl an Deckeln und Behältern ermöglicht die Anpassung der Mühle an individuelle Anwendungsanforderungen.
  • Erfüllt und übertrifft alle speziellen Labor- und Analyseanforderungen und ist ein professionelles Gerät, das jedem handelsüblichen Haushaltsmixer überlegen ist.
  • Effiziente Zerkleinerung von bis 700 ml Zuführung.
  • Vormahlen und Feinmahlen in einer Mühle: Schneiden im normalen Modus, Schleifen durch Aufprall im Rückwärtsbetrieb, Vormahlen im Intervallbetrieb.
  • Perfekte Anpassung an Anwendungsanforderungen durch variable Geschwindigkeit von 2.000 bis 10.000 min-1 mit Schritten von 500 min-1
  • Boost-Funktion mit einer Geschwindigkeit von 14.000 min-1
  • Es können 8 SOPs und 4 Sequenzen gespeichert werden.
  • Touchscreen mit Zugriff auf das MyRETSCH Webportal mit produkt- und anwendungsbezogenen Informationen.
  • Optionale Schwerkraftdeckel oder Deckel zur Volumenreduzierung zur automatischen Reduzierung des Mahlkammervolumens.
  • Mahlbecher aus Kunststoff, Edelstahl und Glas erhältlich.
  • Alle Teile, die mit dem Probenmaterial in Berührung kommen, sind autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 700 mL
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 392 x 350 x 275 mm (geschlossen)
Mahldauer 1 s bis 3 min
Material Edelstahl, Titan-Klinge
Partikelgröße Material: 40 mm, Endfeinheit: < 300 μm
Geschwindigkeit 2.000 bis 10.000 min-1 (14.000 min-1 Boost)
Watt 1000 W
Gewicht (metrisch) 10 kg