Learn More
Tocris Bioscience™ KN 92
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Inactive analog of the CaM kinase II inhibitor KN 93 . Potassium channel (Kv1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2 and hERG) blocker in vitro.
Active Analog also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | KN 92 |
| CAS | 1135280-28-2 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C24H28ClN2O7PS |
| Formelmasse | 554.98 |
| Molekulargewicht | 554.979 |