missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ KMO Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA556647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: GLVGSLQACF LAKRNFQIDV YEAREDTRVA TFTRGRSINL ALSHRGRQAL KAVGLEDQIV SQGIPMRARM IHSLSGKKSA IPYGTKSQYI LSVSRENLNK DLLTAAEKYP NVKMHFNHR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 84%.
Kynurenine 3-monooxygenase (KMO; EC 1.14.13.9) is an NADPH-dependent flavin monooxygenase that catalyzes the hydroxylation of the L-tryptophan metabolite L-kynurenine to form L-3-hydroxykynurenine.
Spezifikation
| KMO | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| KMO | |
| AI046660; dJ317G22.1; HAMAP-Rule:MF_03018}; KMO; kmo {ECO:0000312; kynurenine 3-hydroxylase; kynurenine 3-hydroxylase {ECO:0000255; Kynurenine 3-monooxygenase; kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase); kynurenine 3-monooxygenase {ECO:0000255; RGD:620610} | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 8564 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| O15229 | |
| KMO | |
| Recombinant protein corresponding to Human KMO. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90938). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur