Learn More
KLRG1 Golden Hamster, FITC, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB74-F-500ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912428
  • 480.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
KLRG1
2F1
FITC
NP_058666
Golden Syrian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
50928
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
IgG
500 μg
Store at 2-4°C.