missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Klotho beta Antibody (NGM313), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-28017MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| Klotho beta | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213 | |
| Klotho Beta | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| NGM313 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 152831 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur