Learn More
Invitrogen™ Humanes KLF4, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP1011
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15275009
  • 167.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KLF4 Synthetisches Peptid, PEP-1011, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 20 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem KLF4 überein. PEP-1011 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20897 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
9314
gereinigt
Human KLF4
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
O43474
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
KLF4
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS