Learn More
Klever Klever Excel Narrow Cutter
Artikelnummer. 17758987
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Orange
Rot
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17758987 Blau 50 Stück
17768987 Orange 50 Stück
17778987 Rot 50 Stück
17788987 Gelb 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17758987 Lieferant Klever Lieferanten-Nr. KCJ420B
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versenkte Klinge des Klever Excel Schmaler Schnitt reduziert Schnittverletzungen und Warenbeschädigung.
  • Schneidet Kartons, Umreifungen, Folien, Bänder und bietet Tausende weitere Anwendungsmöglichkeiten.
  • Griff für mehrere Pisitionen; zwei Positionen für Steuerung und Reichweite.
  • Erhältlich mit schmalem und breitem Kopf mit langlebiger, hochwertiger Klinge aus Kohlenstoffstahl.
  • Innovativer Kunststoffbandzerteiler.
  • Moderne Kunststoffpolymere.
  • Für höchste Sicherheit.
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Produkttyp Klever Excel Narrow Cutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Blau