Learn More
Ecolab™ Klercide™ Filtered Alcohol
For use in effective disinfection procedure. Ecolab™ Klercide™ Filtered Alcohol has fully adjustable trigger spray allowing liquid to be dispensed as either jet or spray enabling thorough wetting of surface.
Marke:  Ecolab™ 3078200
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 6.00000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Artikelnummer. 15336068
  • 514.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Trigger sprays are available with lightweight options
  • Large droplet size reduces risk of inhalation
  • No wastage
  • Optimum surface coverage available as either 70% v/v Isopropyl Alcohol blended with deionised water or 70% v/v Denatured Ethanol blended with deionised water
  • Alcohol blend is 0.2 micron filtered, filled and double bagged in a Grade C (ISO Class 7) cleanroom
  • All spray bottles incorporate the patented SteriShield Delivery System and an adjustable trigger spray
  • Ready to use
Certifications
Manufactured by ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 and European Medical Device Directive 93/42/EEC accredited company
Spezifikation
Spezifikation
Filtered Alcohol
Filtered
1 L
70% v/v Isopropyl Alcohol blended with deionised water or 70% v/v Denatured Ethanol blended with dei
Disinfection procedure
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, 2-methylpropan-2-ol