Learn More
Thermo Scientific™ Klenow-Fragment (10 U/μL)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Konzentration:
10 U/μl
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Beschreibung
Das Thermo Scientific Klenow Fragment ist das größere der beiden Proteinfragmente der DNA-Polymerase I. Es besitzt noch die 5'→3'-Polymerase-Aktivität und die 3‘→5'-Exonuklease-Aktivität (Proofreading), jedoch nicht mehr die 5‘→3'-Exonuklease-Aktivität von DNA-Polymerase I.
Highlights
- Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Aminoallyl-, Biotin-, Digoxigenin- und fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
- Aktiv in Restriktionsenzym-, PCR-, RT- und T4 DNA Ligase-Puffern.
Anwendungen
- DNA-Blunting durch Fill-in 3'-Überhänge
- Random-primed DNA-Markierung
- Markierung durch Fill-in 5'-Überhänge von dsDNA
- DNA-Sequenzierung nach der Sanger-Methode
- Ortsspezifische Mutagenese von DNA mit synthetischen Oligonukleotiden
- Synthese des zweiten Strangs von cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Polymerase | DNA Polymerase I |
| Menge | 300 E |
| Produkttyp | Klenow-Fragment |