Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment PROMO
Klenow Fragment is the Large Fragment of DNA Polymerase exhibiting 5'→3' polymerase, 3'→5' exonuclease (proofreading) activities, but lacking 5'→3' exonuclease activity.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0052-RMD123
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15629454
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Highlights
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., Cy3-, Cy5-, aminoallyl-, biotin-, digoxigenin- and fluorescently-labeled nucleotides)
  • Active in restriction enzyme, PCR, RT, and T4 DNA Ligase buffers
Applications
  • DNA blunting by fill-in 3'-overhangs
  • Random-primed DNA labeling
  • Labeling by fill-in 5'-overhangs of dsDNA
  • DNA sequencing by the Sanger method
  • Site-specific mutagenesis of DNA with synthetic oligonucleotides
  • Second strand synthesis of cDNA