Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, exo– (5 U/μL)
Artikelnummer. 10399689 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10399689 1500 U 1500 Einheiten
10669880 300 E 300 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Artikelnummer. 10399689 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EP0422
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27969
Klenow Fragment, exo- ist das große Fragment der DNA-Polymerase I. Es zeigt eine 5'→3'-Polymerase-Aktivität, ihm fehlt aber die 3'→5'- und 5'→3'-Exonuklease-Aktivität.
Klenow Fragment, exo-, ist das große Fragment der DNA-Polymerase I. Es weist 5'→3' Polymeraseaktivität auf, es fehlen jedoch die 3'→5' und 5'→3' Exonukleaseaktivitäten der DNA-Polymerase I. Die 3'→5' Exonukleaseaktivität des Enzyms wird durch Mutationen im 3'→5'-Exonuklease-aktiven Zentrum eliminiert.
Highlights
  • Keine 3'→5'-Exonukleaseaktivität
  • Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-, Biotin-markierte Nukleotide)
  • Aktiv in Restriktionsenzym-, PCR- und RT-Puffern
Anwendungen
  • Random-primed DNA-Markierung
  • Markierung durch Fill-in 5'-Überhänge von dsDNA
  • Strangverdrängungsamplifikation (SDA)
  • DNA-Sequenzierung nach der Sanger-Methode
Hinweis
Klenow-Fragment, exo- wird nicht für DNA-Blunting-Reaktionen vor der DNA-Ligation empfohlen, da es häufig dem 3‘-Terminus des Blunt-End DNA-Substrats ein oder mehrere Extra-Nukleotide hinzufügt, ohne dabei der Matrize zu folgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Polymerase DNA Polymerase I
Kompatibler Puffer Restriktionsenzym, PCR, RT-Puffer
Menge 1500 U
Produkttyp Klenow-Fragment