Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 Overalls zum Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
141.12 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
168.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
168.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe: Weiß
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 3) – bietet Schutz gemäß den für Typ 5 und 6 laut CEN festgelegten Werten
- Die atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung ist ausgelegt für maximalen Komfort und Sicherheit und bietet Antistatikschutz sowie allgemeinen Schutz gegen Spritzer auf Wasser- und Chemikalienbasis und Staubpartikel.
- Geeignet für den Schutz vor Feststoffpartikeln und radioaktiver Partikelkontamination – EN1073-2
- Silikonfrei, fusselarm und antistatisch behandelt – nach EN1149-5
- Ideal zum Schutz vor Pulvern, größeren Fasern und vor einer Vielzahl von Chemikalien – zur Reduzierung von Kontaminationen in Bereichen von großer Bedeutung
- Sturmklappe und -haube für einfachere Befestigung an einem Atemschutzgerät
- Geeignet für die Verwendung in Pharmaindustrie, Produktion, Versorgungsunternehmen, Elektronik, Landwirtschaft und Spritzlackierbereichen.
Spezifikation
Produkttyp | Flüssigkeits- und Partikelschutzoveralls |
Größe | Klein |
Material | Silikonfrei |
Farbe | Weiß |
Hood Type | Passform für Atemschutzgeräte |
Schutzartklasse | A40 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet hohen Schutz gegen größere Partikel, radioaktiven Staub und Chemikalienspritzer |