Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,4 x 10.4 cm
Packungsgröße:
48 Rollen
Beschreibung
- Ein hochwertiges Standard Kleenex™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Toilettenpapierrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 23.6 in. |
| Länge (metrisch) | 12,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.7 in. |
| Breite (metrisch) | 10,4 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | FSC-zertifiziert |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 12,4 x 10.4 cm |
| Format | Rolle |
| Mehr anzeigen |