Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-474 Industriehandschuhe
Artikelnummer. 12455130 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
12 Paare
72 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12455130 9 1 Paar
15692924 9 12 Paare
15252349 9 72 Paare
12465130 10 1 Paar
12600902 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12455130 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 42474090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hitzebeständige, lange Handschuhe bieten umfassenden Schutz und zusätzlichen Komfort
  • Filzisolierung und Wärmebarriere für heiße und trockene Handhabung (250 °C/480 °F).
  • Nahtlose zweiteilige Konstruktion für mehr Komfort und Flexibilität.
  • Die gebundene Nitrilbeschichtung bietet Beständigkeit gegen Hängenbleiben, Durchstechen, Abrieb und Schnitte.
  • Schweißabsorbierendes Vliesfutter begrenzt die Schweißbildung.
  • Die gebundene Nitrilbeschichtung sorgt für zusätzliche Beständigkeit gegen Hängenbleiben, Durchstechen, Schneiden und Abrieb.
  • Verbesserte Griffigkeit sorgt für sicheren Halt bei trockenen oder öligen Bedingungen.
  • Ideal für den Einsatz in der Automobil-, Chemie- und Lebensmittelindustrie (nur indirekter Kontakt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Chlorinated Nein
Beschichteter Bereich Unbeschichtet
Farbcode Grau
Bauweise Strick
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Ja
Material Polyester
Produkttyp Hitzebeständige Handschuhe
Größe 9
Modell CLute, 42-474
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 480 °F
Temperature (Metric) Max 250 °C
Norm EN 388 2241 B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pressenspritzguss, Prüfung, Schweißen
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Saumfarbe Grau
Auskleidungsmaterial Vliesstoff aus Polyester und Baumwollmischgewebe
Auskleidung Gefüttert
Beständig gegen Hitze
Serie ActivArmr™ 42-474
Daumenform Gerade