Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die Zugabe eines geeigneten Katalysators zusammen mit hohen Temperaturen beeinflusst die Geschwindigkeit und Effizienz der Mineralisierung in Kjeldahl-Analysen. Mit Velp Scientifica Original-Katalysatortabletten ist es jetzt möglich, höchste Leistung in einer Vielzahl von Kjeldahl-Anwendungen zu erzielen.
Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
Die KjTabs™ VCT bestehen aus genau vordosierten Tabletten, die aus Sulfat bestehen, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) und Titan (Ti) als Metallsalze, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
VCT für härtere Proben & , noch schnellere Verdauung
5 g K2SO4 + 0,15 g CuSO 4 x 5 H2O + 0,15 g TiO2 1000 St.
Velp Analyse-Experten KjTabs™ Katalysatortabletten Anwendungsvorschläge
Die KjTabs™ VCT sind eine geeignete Wahl bei der Kjeldahl-Analyse zur Stickstoffbestimmung in Milch und Milchprodukten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | VCT |
| Farbe | White |
| Menge | 1000 Stck/Box |
| Verpackung | Metal Tin |
| Güte | Reagent |
Sicherheit und Handhabung
- KJTABS VCT
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH212-Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen.