Learn More
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10395850 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Tablets
500 Tablets
Packungsgröße:
1000 TAB
500 TAB
Artikelnummer. 10395850
Marke: Fisher Chemical K/0120/80
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthält 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical, Menge:1000 Tabletten, blauweiß, MDL-Nummer:147336, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, physikalische Form:Fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 147336
Spezifikation
Farbe Blau/weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 Tablets
Physikalische Form Fest