Learn More
Kjeldahl Kupferkatalysator-Tabletten, technisch, enthält1 g Na2 SO4 und Äquivalent von 0.1 g CuSO4, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1000 Tablets
500 Tablets
Beschreibung
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthält 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical, Menge:1000 Tabletten, blauweiß, MDL-Nummer:147336, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, physikalische Form:Fest
Spezifikation
Farbe | Blau/weiß |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 Tablets |
Physikalische Form | Fest |