Learn More
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Tablets
500 Tablets
Packungsgröße:
1000 TAB
500 TAB
Beschreibung
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthält 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical, Menge:1000 Tabletten, blauweiß, MDL-Nummer:147336, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, physikalische Form:Fest
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau/weiß |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 1000 Tablets |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kjeldahl catalyst tablets Copper
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter A§ zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur