Learn More
Tork Tork Küchen Reinigungstücher Weiß W4, extrem saugfähig, 4 x 75 Tücher, 473179
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243869 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
30243869 Weiß 4 Stück
1 options
Artikelnummer. 30243869
Marke: Tork 473179
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Küchen Reinigungstücher Weiß W4
  • Schluss mit unterschiedlichen Putzlappen – diese starken Tücher auf Baumwollbasis erfüllen sämtliche Reinigungsanforderungen
  • Hartnäckige Flüssigkeiten einfach aufwischen: Diese Küchentücher sind außerst saugfähig und angenehm weich
  • Reinigen Sie heiße Oberflächen sicher und mühelos dank der Hitzebeständigkeit dieser Putztücher
  • Tragen, öffnen und entsorgen Sie die Verpackung schnell und unkompliziert mit der cleveren Tork Easy Handling™ Box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Cleaning Cloth
Länge (angloamerikanisch) 16.34 in.
Länge (metrisch) 41.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 13.98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 300/Cs.
Lage 1-ply