Learn More
Kit [V559D T670I] rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™
KIT (c-KIT) ist ein Proto-Onkogen und ein Transmembran-Rezeptor des Typs 3 für MGF(Mast Cell Growth Factor, auch Stammzellfaktor genannt). Rekombinantes, humanes KIT V559D T670I (544-end) wurde durch das Baculovirus in Sf9-Insektenzellen mit einem N-terminalen GST-Tag exprimiert.
Marke:  Invitrogen PV6318
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438963
  • 6650.00 CHF / 1 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 14-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KIT wurde zuerst als zellulärer Homolog des felinen Sarkom-viralen Onkogens v-kit identifiziert. KIT zusammen mit seinem Ligand reguliert das Wachstum und die Aktivierung einer Vielzahl von hämopoietischen und nicht-hämopoietischen Zellen. Mutationen im KIT sind mit gastrointestinalen Stromatumoren, Mastzellerkrankungen, akuter myeloischer Leukämie und Piebaldismus assoziiert. In jüngster Zeit hat die Deregulierung des KIT-Rezeptors TK durch die vorherrschende Mutation der Aktivierungsschleife D816V als Schwerpunkt in therapeutischen Strategien zur Eindämmung des neoplastischen Mastzellwachstums gedient.
  • Validiert durch den LanthaScreen™ Kinase-Bindungstest
  • Protokolle sind erhältlich für einfache Verwendung und optimierte Leistungsfähigkeit
  • Praktische Packungen in verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung|Kinase-Biologie|Kinase-Proteine und Expressionsreagenzien|Proteinbiologie|Enzym- und -Protein-Aktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse|Industrielle und angewandte Wissenschaft|Pharma und Biopharma
75.3 kDa
Bei -68 bis -85 °C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Kinaseassay
Human
GST-Markierung
50 mM Tris-HCl pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 10 mM Glutathion, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25 % Glycerin
1 mg
PBT, SCFR, CD117
aa 544-end