Learn More
KIT Ligand, Maus, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar J67338.&E
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438709
  • 137.13 CHF / 2 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiertes Pulver
2μg
Lyophilized powder
18.4 kd
Kunststoffflasche
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation