Learn More
HUBER KISS K6s, Kälte-Wärme Badthermostat
Kälte-Badthermostate mit isolierten Kältebädern sind eine kostengünstige Lösung zur Objekttemperierung direkt im Thermostatenbad. Die Geräte sind damit für eine Vielzahl typischer Heiz- und Kühlaufgaben geeignet, wie z.B. Probentemperierung, Materialprüfung, Qualitätskontrolle, Analytik, usw.
Marke: HUBER 2008.0044.98
Beschreibung
- Natürliches Kältemittel
- Zusätzlich sind die Kältemaschinen mit einer automatischen Kälteleistungsanpassung ausgestattet und reduzieren dadurch Energieverbrauch und Abwärme auf das Nötigste
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
- Über die rückseitigen Pumpenanschlüsse können die Thermostate auch für extern angeschlossene Applikationen eingesetzt werden
- KISS Temperaturregler
- Einfache Bedienung mit Menüführung
- Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
- USB und RS232 Schnittstelle
- Autostart-Funktion bei Netzausfall
- 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
- Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
25°C bis 200°C | |
4,5 l | |
OLED | |
14 l/min; 0,25 bar | |
M16x1 AG Stecker | |
208/240 V |
KISS | |
20°C (0,26 kW) | |
1.6 - 2.1 kW | |
KISS K6s | |
3/FL (DIN 12876) | |
50/60 Hz |