Learn More
HUBER KISS K20, Kälte-Wärme Badthermostat
Artikelnummer. 15662707
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15662707
Marke: HUBER 2011.0017.98
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kälte-Badthermostate mit isolierten Kältebädern sind eine kostengünstige Lösung zur Objekttemperierung direkt im Thermostatenbad. Die Geräte sind damit für eine Vielzahl typischer Heiz- und Kühlaufgaben geeignet, wie z.B. Probentemperierung, Materialprüfung, Qualitätskontrolle, Analytik, usw.
  • Natürliches Kältemittel
  • Zusätzlich sind die Kältemaschinen mit einer automatischen Kälteleistungsanpassung ausgestattet und reduzieren dadurch Energieverbrauch und Abwärme auf das Nötigste
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Über die rückseitigen Pumpenanschlüsse können die Thermostate auch für extern angeschlossene Applikationen eingesetzt werden
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Umgebungstemperatur 20°C bis 200°C
Reglertyp KISS
Kapazität (metrisch) 20 l
Kühlleistung 20°C (0,4 kW)
Display OLED
Heizleistung 2 kW
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS K20
Pumpenkapazität M16x1 AG Stecker
Sicherheitsglas 3/FL (DIN 12876)
Gewicht (angloamerikanisch) 79,3 lb.
Gewicht (metrisch) 36 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz