Learn More
HUBER KISS 215B, Wärme Badthermostat
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert warden.
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
- Eine Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
- Eine Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
- KISS Temperaturregler
- Einfache Bedienung mit Menüführung
- Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
- USB und RS232 Schnittstelle
- Autostart-Funktion bei Netzausfall
- 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
- Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern
- Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | KISS |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Zertifizierung/Konformität | III/FL (DIN 12876) |
| Pumpentyp | M16x1 AG Außengewinde |
| Temperaturbereich | 25°C bis 200°C |
| Typ | KISS 215 B Badethermostat mit Edelstahlbad |
| Heizleistung | 1,5 - 2,1 kW |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Max. Druck | 14 l/min; 0,25 bar |
| Modell | KISS 215 B |
| Mehr anzeigen |