Learn More
HUBER KISS 212B, Wärme Badthermostat
Artikelnummer. 15682717
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15682717
Marke: HUBER 2057.0004.98
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern ermöglichen die Realisierung von internen und externen Temperieraufgaben. Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert werden. Zusätzlich ist das Temperieren von extern angeschlossenen Anwendungen möglich.
  • Objekte können direkt im Thermostatenbad temperiert warden.
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Eine Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
  • Eine Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Wärme-Badumwälzthermostate mit Edelstahlbädern
  • Eignet sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie
Spezifikation
Reglertyp KISS
Kapazität (metrisch) 12 l
Zertifizierung/Konformität III/FL (DIN 12876)
Pumpentyp M16x1 AG Außengewinde
Temperaturbereich 25°C bis 200°C
Typ KISS 212 B Heizungs-Badethermostat
Heizleistung 1,5 - 2,1 kW
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS 212 B
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Tiefe (metrisch) 375 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 24,2 lb.
Gewicht (metrisch) 11 kg
Spannung 208/240 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz