Learn More
HUBER KISS 108A, Durchsicht-Badthermostat
Artikelnummer. 15612717
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15612717
Marke: HUBER 2050.0003.98
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wärme-Badthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen: Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung, Lebensmittelkontrolle. Die Geräte sind ausgestattet mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten.
  • Hohen Temperaturkonstanz
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Eine leistungsstarke Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
  • Eine leistungsstarke Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
  • KISS Temperaturregler
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
  • Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Autostart-Funktion bei Netzausfall
  • 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
  • Wärme-Badthermostate mit Bädern aus Polycarbonat
  • Die Geräte sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen wie z.B. Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung oder Lebensmittelkontrolle.
Spezifikation
Reglertyp KISS
Kapazität (metrisch) 8 l
Zertifizierung/Konformität III/FL (DIN 12876)
Pumpentyp M16x1 AG Außengewinde
Temperaturbereich 25°C bis 100°C
Typ KISS 108 A Durchsichtiges Umwälzbad
Heizleistung 1,5 - 2,1 kW
Material Polycarbonat
Max. Druck 14 l/min; 0,25 bar
Modell KISS 108 A
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Tiefe (metrisch) 407 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 13,2 lb.
Gewicht (metrisch) 6 kg
Spannung 208/240 V
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz