Learn More
Abnova™ KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Artikelnummer. 12832263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12832263 100 μl 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12832263 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. CL01.0701.0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC007312.1
Molekulargewicht Theoretical M.W. 24.2kDa
Plasmid pCMV-KIRREL2 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIRREL2 antibody (Mfr. No. H00084063-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium standard solution 10 µg/ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid