missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR3DL3/CD158z Antibody (CH21) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30167690
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30167690 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30167690 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP321499JF585

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KIR3DL3/CD158z Monoclonal antibody specifically detects KIR3DL3/CD158z in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIR3DL3/CD158z
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon CH21
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD158Z;Killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL3;KIR2DL5B;KIR3DL7;KIR44;KIRC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human KIR3DL3/CD158z transfectants
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115653
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.