missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DS2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-82102AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KIR2DS2 Polyclonal antibody specifically detects KIR2DS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| KIR2DS2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Peptide Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 183ActI, CD158b, CD158J, cl-49, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail, 2, NKAT5, p58 KIR | |
| KIR2DS2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human KIR2DS2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of KIR2DS2. Amino Acid Squence: EPAGNRTVNSEDSDEQDH | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 100132285 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur