missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kininogen 1 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 10E8D11 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | KNG1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P01042 |
| Gen-Alias | BDK, Fitzgerald factor, HMWK, Ile Ser Bradykinin Bradykinin, Kallidin I Lysyl bradykinin, kininogen 1, KNG, KNG1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?