Learn More
Thermo Scientific™ Kingfisher Apex Tischgerät zur Probenvorbereitung
KingFisher Apex ist das anwenderfreundlichste und vielseitigste Tischgerät zur Probenvorbereitung im Labor für 24 und 96 Proben pro Durchgang. Konsistente Extraktion mit hohem Durchsatz von DNA, RNA, Proteinen und Zellen mit einer umfangreichen Auswahl an validierten Anwendungsprotokollen
auf Anfrage
Spezifikation
Probentyp | Plasma, Blut, Urin, Speichel, Zellhomogenat, Gewebehomogenat |
---|---|
Platten pro Deck | 8 |
Collection Efficiency of Particles | > 98 % mit 2,8 µm Partikelgröße |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genomik und Proteomik, Target-Identifizierung, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik |
Heiztemperatur | +4 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16592442
|
Thermo Scientific™
5400910 |
KingFisher Apex mit 96 PCR-Kopf |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
16502452
|
Thermo Scientific™
5400920 |
KingFisher Apex mit 96 Kombi-Kopf |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
16512452
|
Thermo Scientific™
5400930 |
KingFisher Apex mit 96 DW-Kopf |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
16522452
|
Thermo Scientific™
5400940 |
KingFisher Apex mit 24 Kombi-Kopf |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
KingFisher Apex ist ein vielseitiges und anwenderfreundliches Gerät, das mithilfe der Magnetpartikelverarbeitung die Aufreinigung oder Isolierung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen aus praktisch jeder Quelle automatisiert. Der Apex bewegt magnetische Beads und keine Flüssigkeiten durch die Hauptschritte der Probenvorbereitung – binden, waschen, eluieren. Dieser Prozess liefert ausgezeichnete Qualität, reproduzierbare Ergebnisse und reduziert die Zeit für die Probenverarbeitung.
- Reinigen Sie 24 oder 96 Proben in einem einzigen Durchlauf
- Bedienungsfreundliche Anwenderoberfläche mit Touchscreen für den Anwender zur Regelung aller Details des Anwendungs- und Aufreinigungsprozesses
- Kostenlose BindIx PC-Software für zusätzlichen Komfort
- Umfangreiche Auswahl an validierten Protokollen für verschiedene Anwendentypen
- Cloud-Bibliothek für den schnellen Protokollabruf
- Wählen Sie zwischen den Formaten mit 24, 96 Deepwell und PCR, einschließlich entsprechender Magnetköpfe, Spitzenkämme und Platten
Spezifikation
Plasma, Blut, Urin, Speichel, Zellhomogenat, Gewebehomogenat | |
> 98 % mit 2,8 µm Partikelgröße | |
+4 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C | |
22 in. | |
18 in. | |
123 lbs | |
31 in. |
8 | |
Genomik und Proteomik, Target-Identifizierung, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik | |
ca. > 1 μm | |
56 cm | |
46 cm | |
56 kg | |
79 cm |