Learn More
Thermo Scientific™ Kingfisher Apex Tischgerät zur Probenvorbereitung
KingFisher Apex ist das anwenderfreundlichste und vielseitigste Tischgerät zur Probenvorbereitung im Labor für 24 und 96 Proben pro Durchgang. Konsistente Extraktion mit hohem Durchsatz von DNA, RNA, Proteinen und Zellen mit einer umfangreichen Auswahl an validierten Anwendungsprotokollen
Marke:  Thermo Scientific™ 5400930
Additional Details : Gewicht : 56.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16512452
  • auf Anfrage / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Description
Description
KingFisher Apex ist ein vielseitiges und anwenderfreundliches Gerät, das mithilfe der Magnetpartikelverarbeitung die Aufreinigung oder Isolierung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen aus praktisch jeder Quelle automatisiert. Der Apex bewegt magnetische Beads und keine Flüssigkeiten durch die Hauptschritte der Probenvorbereitung – binden, waschen, eluieren. Dieser Prozess liefert ausgezeichnete Qualität, reproduzierbare Ergebnisse und reduziert die Zeit für die Probenverarbeitung.
  • Anwenderfreundliches Probenaufbereitungssystem mit hohem Durchsatz zur Automatisierung von DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung
  • Bietet vielseitige und schnelle Aufreinigung mit reproduzierbaren Ergebnissen
  • Bedienungsfreundliche Anwenderoberfläche mit Touchscreen für den Anwender zur Regelung aller Details des Anwendungs- und Aufreinigungsprozesses
  • BindIx PC-Software für zusätzlichen Komfort
  • Umfangreiche Auswahl an validierten Protokollen für verschiedene Anwendentypen
  • Cloud-Bibliothek für den schnellen Protokollabruf
Specifications
Specifications
Plasma, Blut, Urin, Speichel, Zellhomogenat, Gewebehomogenat
96 KF-Platte 50 bis 150 μl, 96 DW-Platte 50 bis 1000 μl
96-well
KingFisher Apex mit 96 DW-Kopf
Bis zu +4 °C
Genomik und Proteomik, Target-Identifizierung, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik
96 in einem Rahmen, austauschbar
96
Max. 23 h 59 min
96 KF, 96 DW
56 cm
46 cm
56 kg
79 cm
PCR/qPCR, Sequenzierung, Massenspektrometrie
8
96 Proben
> 98 % mit 2,8 µm Partikelgröße
10 Zoll-Touchscreen
+4 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
ca. > 1 μm
96 in einem Rahmen, austauschbar
2 St.
22 in.
18 in.
123 lbs
31 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Services