missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinesin 5B Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB500-580CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kinesin 5B Polyclonal antibody specifically detects Kinesin 5B in Human,Mouse,Porcine samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| Kinesin 5B | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig | |
| Purified |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| Conventional kinesin heavy chain, kinesin family member 5B, kinesin-1 heavy chain, KNS1kinesin 1 (110-120kD), KNSKINH, Ubiquitous kinesin heavy chain, UKHCkinesin heavy chain | |
| Stalk domain of human kinesin (amino acids 331-906) expressed in E. coli (FKHC3). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 3799 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur