Learn More
Kinasepuffer V (5x), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484499
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15484499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62045.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Formulierung: 100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumchlorid und 50 mM Manganchlorid, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kinase-Puffer V (5x)
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Zusammensetzung 100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumchlorid und 50 mM Manganchlorid, pH 7,4
Nur für Forschungszwecke