Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 Laborkittel 96750 – weiß, 3XL, 1x15 (insgesamt 15 Stück)
Optimal für Laborumgebungen mit einem geringen Expositionsrisiko gegenüber Chemikalien. Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Einweg-Laborkittel erfüllen die Ansprüche grundlegender Kontaminationskontrollen.
Marke:  Kimberly-Clark™ 96750
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12601446
  • 215.00 CHF / 15 Stück
Verfügbar ab
17-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kimtech™ A7 Laborkittel sind Einweg-Laborkleidung, die Sicherheit, Komfort und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften optimieren. Die mehrschichtigen Laborkittel bieten sprühdichten Chemikalienschutz, wurden erfolgreich gegen ein breites Spektrum von gängigen Materialien und Schadstoffen getestet und bieten so einen nahtlosen Schutz, wann und wo er zählt.Die antistatischen und silikonfreien Kittel sind aus Non-Woven-SMS-Material gefertigt, einem innovativen, sicheren und langlebigen Gewebe, das sich ähnlich wie Textil anfühlt. Dreifache Überwendlingsnähte erhöhen die Stärke und Langlebigkeit, und das atmungsaktive Material vermindert die Wärmebelastung, sodass die Kittel ohne Unterbrechung auch über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden können. Kimtech™ A7 Laborkittel sind darauf ausgelegt, Mitarbeiter in Labors gegen Sprühnebel, Aerosole und leichte Spritzer flüssiger Chemikalien zu schützen. Dieser Kontaminationsschutz wird sichergestellt durch die ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration, Begrenzung des Oberflächenwiderstands und umfassende Tests, mit denen die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet wird.Die latexfreien Kittel bestehen aus mehreren Schichten: einer chemikalien- und abriebfesten Außenschicht aus 100 % Spinnvlies (Polypropylen) sowie einer textilähnlichen Innenschicht aus Mikrofaser, die darauf ausgelegt ist, eine Vielzahl wasserbasierter Flüssigkeiten sowie trockene Partikel herauszufiltern. Die silikonfreien und fusselarmen Kimtech™ A7 Einweg-Laborkittel sind einzeln verpackt und in den Größen S bis XXXL erhältlich.Verfügbare Größen/Artikelnummern:S – 96700M – 96710L – 96720XL – 967302XL – 967403XL – 96750 15x1 weißer Laborkittel, 3XL (insgesamt 15 Stück)
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425: Typ 6 (PB), begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz - Abriebfest nach EN 530 Methode 2, Klasse 2 (visuell) - Reißfest nach EN ISO 13934-1, Klasse 1 - Beständig gegen das Eindringen flüssiger Chemikalien: 10 % NaOH Klasse 3, EN 368 30 % H2SO4- Beständig gegen das Eindringen von nicht (an Körperteilen) getesteten Flüssigkeiten (Spray-Test) nach EN 468 (geändert)
  • Erstklassige Einweg-Laborkittel aus atmungsaktivem, mehrschichtigem Material mit dreifachen Überwendlingsnähten.
  • Drei Stoffschichten bieten verbesserten Schutz vor Chemikalienspritzern, trockenen Partikeln sowie einer Vielzahl von Flüssigkeiten auf Wasserbasis.
  • Hergestellt aus atmungsaktiven und abriebfesten Schichten mit dreifachen Überwendlingsnähten für zusätzliche Stärke und Strapazierfähigkeit.
  • Einzeln effizient in Beuteln verpackt, um Platz zu sparen, und in den Größen S bis 3XL erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
XXXL
Laborkittel