Learn More
Kimtech™ Kimtech M3 sterile gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern
Click to view available options
Enthält:
9 Zoll Schlaufen
Beschreibung
- Einzeln verpackt
- Kimtech™ M3 sterile gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern 62467, weiß, 18 cm (B), 10x20 Masken (insgesamt 200 Stück)
- Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur Vermeidung von Kontamination
- Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite
- Latex- und silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
| Farbe | Weiß |
| Fastening Type | Binder |
| Material | Polyethylen |
| Größe | Standard |
| Sterilität | Steril |
| Modell | Plissiert, 62494 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, CE Einfach, nur für den industriellen Einsatz |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Mehr anzeigen |