Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Catalog Number 10067221
332.24 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
L
L Plus
M
S
XL
XS
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe bieten Sicherheit und Reinheit, die sich Vielzahl von Reinraumumgebungen eignen, für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.
  • Garantierte Konformität:
    • PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz
    • EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien
    • EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz
    • Analysenzertifikat online verfügbar.
  • Unsere branchenführenden Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität und werden in abfallsparenden Reinraumverpackungen geliefert.
  • Durch das Nitrilmaterial sind diese Handschuhe stärker und dünner als Latexhandschuhe und bieten einen besseren Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten, einschließlich Mikroorganismen, Viren und Chemikalienspritzern.
  • Beidhändig und antistatisch getestet
  • Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
  • Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
  • Enthalten kein Naturlatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe M
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 30 cm